Få mere at vide
4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzimidazole-6-carboxylic-4-methyl-2-propyl |
| CAS | 152628-03-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-Benzimidazole-6-carboxylic-4-methyl-2-propyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid, 7-Methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 7-methyl-2-propyl-, 1H-Benzimidazole-4-methyl-2-propyl-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid |
| Vis mere |