CAS RN 1500-93-2
IUPAC Navn:
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
Synonymer:
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol):
137.18
Molekylformel:
C8H11NO
InChi Key:
KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1