Få mere at vide
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273762
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10273762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06333DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
CAS 1500-93-2
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H11NO
MDL nummer MFCD00982312
Mængde 1 g
Synonym 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci
InChI nøgle KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1
IUPAC navn 1-(3,5-dimethyl-lH-pyrrol-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 137.18
PubChem CID 2798358
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%