accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1449133-65-6

IUPAC Navn: {2-fluoro-5-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbamoyl]phenyl}boronic acid
Synonymer: 2-fluoro-5-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbamoyl]phenylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 322.03
Molekylformel: C13H9BF2N2O5
InChi Key: MTQQOSSMDAQKRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NC1=C(F)C=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater