accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOOOHOOCH3CH3H3CCH3

CAS RN 143527-70-2

IUPAC Navn: 3-[(tert-butoxy)carbonyl]-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid
Synonymer: 3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 321.37
Molekylformel: C17H23NO5
InChi Key: VAHXMEZCPGHDBJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1C(C(OC1(C)C)C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater