missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30345618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6484685MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli
CAS 143527-70-2
Molekylær formel C17 H23 N O5
Mængde 5 mg
Synonym 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S,5R)-, 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S-trans)-, (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid, (4S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid, (4S,5R)-5-Carboxy-2,2-dimethyl-4-phenyl-3-(tert-butoxycarbonyl)oxazolidine, (4S,5R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C17H23NO5/c1-16(2,3)23-15(21)18-12(11-9-7-6-8-10-11)13(14(19)20)22-17(18,4)5/h6-10,12-13H,1-5H3,(H,19,20)/t12-,13+/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]([C@@H](OC1(C)C)C(=O)O)c2ccccc2
IUPAC navn (4S,5R)-2,2-dimethyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 321.37
Formel vægt 321.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.