missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli |
| CAS | 143527-70-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazoli |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H23 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S,5R)-, 3,5-Oxazolidinedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4-phenyl-, 3-(1,1-dimethylethyl) ester, (4S-trans)-, (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid, (4S,5R)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid, (4S,5R)-5-Carboxy-2,2-dimethyl-4-phenyl-3-(tert-butoxycarbonyl)oxazolidine, (4S,5R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO5/c1-16(2,3)23-15(21)18-12(11-9-7-6-8-10-11)13(14(19)20)22-17(18,4)5/h6-10,12-13H,1-5H3,(H,19,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]([C@@H](OC1(C)C)C(=O)O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4S,5R)-2,2-dimethyl-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?