CAS RN 141854-21-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide, TRC
CAS: 141854-21-9 Molekylær formel: C15H13F2N3O3S Molekylvægt (g/mol): 353.34 Synonym: 2-[[[6-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazol-2-yl]thio]methyl]-3-methoxy-4-pyridinol4'-O-Demethyl-pantopraz,4'-O-Demethyl-pantoprazole thioether SMIL: COc1c(O)ccnc1CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2