missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide, TRC

Artikelnummer. 30011585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011585 25 mg
30008929 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23240025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 141854-21-9
Molekylær formel C15H13F2N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 353.34
Synonym 2-[[[6-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazol-2-yl]thio]methyl]-3-methoxy-4-pyridinol4'-O-Demethyl-pantopraz, 4'-O-Demethyl-pantoprazole thioether
SMIL COc1c(O)ccnc1CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13F2N3O3S/c1-22-13-11(18-5-4-12(13)21)7-24-15-19-9-3-2-8(23-14(16)17)6-10(9)20-15/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,18,21)(H,19,20)
Formel vægt 353.0646
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.