CAS RN 14023-80-4
IUPAC Navn:
4-hydroxypent-3-en-2-one bis(methanidylidyneoxidanium) iridium
Synonymer:
4-hydroxypent-3-en-2-one bis(carbon monoxide) iridium
Molekylvægt (g/mol):
348.35
Molekylformel:
C7H8IrO4
InChi Key:
NMFBREHTKYXYKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(O)=CC(C)=O