Få mere at vide
Dicarbonyl(2,4-pentandionato)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431537
Skift visning
Mængde:
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431537 0.5 g 0.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039411.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14023-80-4 | C7H7IrO4 | 347,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Molekylær formel C7H7IrO4
MDL nummer MFCD00049135
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Synonym acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
InChI nøgle DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
SMIL [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC navn carbonmonoxid; (E)-4-hydroxypent-3-en-2-on; iridium
Molekylvægt (g/mol) 347.35
PubChem CID 71311471
Formel vægt 347.35
Fysisk form Krystallinsk