accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNHON

CAS RN 140-87-4

IUPAC Navn: 2-cyanoacetohydrazide
Synonymer: cyacetacide
Molekylvægt (g/mol): 99.09
Molekylformel: C3H5N3O
InChi Key: HPHBOJANXDKUQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)CC#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater