missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyanoacetohydrazide, TRC

Artikelnummer. 30352287
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352287 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9553451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoacetohydrazide
CAS 140-87-4
Molekylær formel C3H5N3O
Mængde 1 g
Synonym Cyano-acetic Acid Hydrazide, (Cyanoacetyl)hydrazine, (alpha-Cyanoacetyl)hydrazine, 2-Cyanoacethydrazide, 2-Cyanoacetohydrazide, 2-Cyanoacetylhydrazide, AB-42, Armazal, Cianazil, Cyacetacid, Cyacetacide, Cyacetazid, Cyacetazide, Cyanacethydrazide, Cyanacetic Acid Hydrazide, Cyanacetohydrazide, Cyanacetylhydrazide, Cyanazide, Cyanizide, Cyanoacethydrazide, Cyanoacetic Acid Hydrazide, Cyanoacetic Hydrazide, Cyanoacetohydrazide, Cyanoacetyl Hydrazide, Cyanoethanoic Hydrazide, Cyazid, Cyazide, Dictycide, Dictyzide, Helmox, Hidacian, Hidaciann, Leandin, Mackreazid, Malonitrile Hydrazide, Malononitrile Hydrazide, NSC 24261, Neohydrazid, Reacid, Reazid, Reazide, Tsiazid, alpha-Cyanoacetohydrazide
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7)
SMIL NNC(=O)CC#N
IUPAC navn 2-cyanoacetohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 99.09
Formel vægt 99.0433
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.