CAS RN 1392231-41-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Desmethyl Propamocarb, TRC
CAS: 1392231-41-2 Molekylær formel: C8 H18 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 174.24 Synonym: Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester IUPAC navn: propyl N-[3-(methylamino)propyl]carbamate SMIL: CCCOC(=O)NCCCNC