Få mere at vide
N-Desmethyl Propamocarb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propamocarb-N-desmethyl |
| Renhedsgrad noter | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 174.1368 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |