CAS RN 1391052-84-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 1391052-84-8 Molekylær formel: C9H16O3 Molekylvægt (g/mol): 172.22 Synonym: 3-Ketovalproic Acid Methyl Ester IUPAC navn: methyl 3-oxo-2-propylpentanoate SMIL: CCCC(C(=O)CC)C(=O)OC