missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30419453
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419453 1 g
30413367 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8702801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391052-84-8
Molekylær formel C9H16O3
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Synonym 3-Ketovalproic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl 3-oxo-2-propylpentanoate
SMIL CCCC(C(=O)CC)C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O3/c1-4-6-7(8(10)5-2)9(11)12-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Formel vægt 172.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.