CAS RN 137433-24-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(S)-Hydroxychloroquine(>90%), TRC
CAS: 137433-24-0 Molekylær formel: C18 H26 Cl N3 O Molekylvægt (g/mol): 335.87 Synonym: Ethanol, 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-, (S)-,2-[[(4S)-4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]ethanol,2-[[(4S)-4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]-ethanol IUPAC navn: 2-[[(4S)-4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl]-ethylamino]ethanol SMIL: CCN(CCO)CCC[C@H](C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12