accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNONNHNH2OOH

CAS RN 137281-39-1

IUPAC Navn: 4-(2-{2-amino-4-oxo-1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}ethyl)benzoic acid
Synonymer: 4-(2-{2-amino-4-oxo-1H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}ethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 298.3
Molekylformel: C15H14N4O3
InChi Key: AIZPFZIKHIJCQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2CCC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater