Få mere at vide
4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17947294
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17947294 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17947294 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1301.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
CAS 137281-39-1
Analyt- eller komponentnavne 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20)
SMIL NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1
IUPAC navn 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 298.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 298.1066 g/mol