missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pemetrexed acid, TRC

Artikelnummer. 30317250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317250 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604905100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
CAS 137281-39-1
Molekylær formel C15 H14 N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid, 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20)
SMIL NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1
IUPAC navn 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 298.3
Formel vægt 298.1066
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.