accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClOCl

CAS RN 136812-19-6

IUPAC Navn: 2-chloroquinoline-3-carbonyl chloride
Synonymer: 2-chloroquinoline-3-carbonyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 226.06
Molekylformel: C10H5Cl2NO
InChi Key: QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater