Få mere at vide
2-chlor-3-quinolincarbonylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575483
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10575483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10575483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01102DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H5Cl2NO
MDL nummer MFCD06200869
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
InChI nøgle QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
IUPAC navn 2-chlorquinolin-3-carbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 226.056
PubChem CID 2794665
Formel vægt 226.06
Procent renhed 95%
Grad Teknisk