accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHOHNOO

CAS RN 135944-05-7

IUPAC Navn: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Synonymer: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 401.46
Molekylformel: C25H23NO4
InChi Key: KLBKBAAOPOXFSK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CC1=CC=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)