missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fmoc-a-methyl-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fmoc-alpha-methyl-L-phenylalanine |
| CAS | 135944-05-7 |
| Molekylær formel | C25H23NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23NO4/c1-25(23(27)28,15-17-9-3-2-4-10-17)26-24(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22H,15-16H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t25-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@](Cc1ccccc1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.45 |
| Formel vægt | 401.1627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?