Få mere at vide
(S)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11935561 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11935561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate
Navn note 98% ee
CAS 135944-05-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel 1·5 H2O
Mængde 100 mg
Specifik rotation − 29.00
Synonym fmoc-alpha-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, fmoc-l-alpha-methyl-phenylalanine, n-fmoc-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, fmoc-alpha-benzyl-l-ala, fmoc-a-methyl-l-phenylalanine, fmoc-, a inverted exclamation mark-benzyl-l-ala, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
InChI nøgle KLBKBAAOPOXFSK-VWLOTQADSA-N
SMIL CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 428.49
PubChem CID 2762288
Formel vægt 428.49
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate