CAS RN 135661-44-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
2
Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium, TRC
CAS: 135661-44-8 Molekylær formel: C22 H36 N O7 S . Na Molekylvægt (g/mol): 481.58 IUPAC navn: sodium;1-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate SMIL: [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]