missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b10-9-; |
| Formel vægt | 481.211 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?