Få mere at vide
Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfosuccinimidyl Oleate Sodium |
| CAS | 135661-44-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 H36 N O7 S . Na |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b10-9-; |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;1-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.58 |
| Formel vægt | 481.211 |
| Vis mere |