CAS RN 1354744-91-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Naloxegol Oxalate, TRC
CAS: 1354744-91-4 Molekylær formel: C34H53NO11 • C2H2O4 Molekylvægt (g/mol): 651.799003 Synonym: AZ 13337019 Oxalate,Moventig,NKTR 118 Oxalate,(5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)-morphinan-3,14-diol Ethanedioate IUPAC navn: (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-7-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-3-prop-2-enyl-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol;oxalic acid SMIL: O[C@]12[C@]3(CCN(CC=C)[C@@H]2C4)[C@](OC5=C3C4=CC=C5O)([H])[C@@H](OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CC1.OC(C(O)=O)=O