Få mere at vide
Naloxegol Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naloxegol Oxalate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H53NO11.C2H2O4/c1-3-9-35-10-8-33-30-26-4-5-27(36)31(30)46-32(33)28(6-7-34(33,37)29(35)25-26)45-24-23-44-22-21-43-20-19-42-18-17-41-16-15-40-14-13-39-12-11-38-2;3-1(4)2(5)6/h3-5,28-29,32,36-37H,1,6-25H2,2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t28-,29+,32-,33-,34+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 741.3572 |