accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOHH2N

CAS RN 134978-97-5

IUPAC Navn: 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Synonymer: [2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Molekylvægt (g/mol): 163.17
Molekylformel: C6H13NO4
InChi Key: RUVRGYVESPRHSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCOCCOCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater