Få mere at vide
[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| CAS | 134978-97-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H13NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic AcidNSC 626945, [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| SMIL | NCCOCCOCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0845 |
| Procent renhed | >95 |