missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress H2N-PEG2-CH2COOH
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 g/mol |
| CAS | 134978-97-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?