accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNN

CAS RN 13351-73-0

IUPAC Navn: 1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Synonymer: 1-methylbenzotriazole
Molekylvægt (g/mol): 133.15
Molekylformel: C7H7N3
InChi Key: HXQHRUJXQJEGER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=NC2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater