missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-1H-benzotriazole, TRC

Artikelnummer. 30471327
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471327 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2898105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-benzotriazole
CAS 13351-73-0
Molekylær formel C7 H7 N3
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-1H-benzotriazole, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1H-Benzotriazole, 1-methyl-, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1-Methyl-1H-benzotriazole, 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 1-Methylbenzotriazole, NSC 11743, 1H-Benzotriazole, 1-methyl-
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
SMIL Cn1nnc2ccccc12
IUPAC navn 1-methylbenzotriazole
Molekylvægt (g/mol) 133.15
Formel vægt 133.064
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.