accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHClH3CCl

CAS RN 133-53-9

IUPAC Navn: 2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol
Synonymer: 2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol): 191.05
Molekylformel: C8H8Cl2O
InChi Key: IYOLBFFHPZOQGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(O)=C(Cl)C(C)=C1Cl
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater