Få mere at vide
Dichloroxylenol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 133-53-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol, 2,4-Dichloro-3,5-xylenol, DCMX, Decasept, Dichloroxylenol, Dixol, Hewsol, NSC 9774, Prinsyl |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1cc(O)c(Cl)c(C)c1Cl |
| Vis mere |