Få mere at vide
Dichloroxylenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17903536
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903536 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17903536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2546.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dichloroxylenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
CAS 133-53-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol, 2,4-Dichloro-3,5-xylenol, DCMX, Decasept, Dichloroxylenol, Dixol, Hewsol, NSC 9774, Prinsyl
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3
SMIL Cc1cc(O)c(Cl)c(C)c1Cl
IUPAC navn 2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 191.05
Mængde 100 mg
Formel vægt 189.9952 g/mol