accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CCH2H3C

CAS RN 126726-62-3

IUPAC Navn: 4,4,5,5-tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Synonymer: 4,4,5,5-tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol): 168.04
Molekylformel: C9H17BO2
InChi Key: SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Mængde 
  • (1)
  • (2)
Kogepunkt 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater