Få mere at vide
Isopropenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Artikelnummer. 30396909
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30396909 5 g
1 options
Artikelnummer. 30396909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8218255G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropenylboronic Acid Pinacol Ester
CAS 126726-62-3
Molekylær formel C9H17BO2
Mængde 5 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(isopropenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
InChI formel InChI=1S/C9H17BO2/c1-7(2)10-11-8(3,4)9(5,6)12-10/h1H2,2-6H3
SMIL CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol) 168.04
Formel vægt 168.1322