Få mere at vide
2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10077899 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10077899 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10077899 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 126726-62-3 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 126726-62-3
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 47,0 °C (9,0 Mbar)
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H17BO2
MDL nummer MFCD08276843
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, 2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isopropene, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-isopropenyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, stabilized with phenothiazine, pubchem17392
InChI nøgle SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
Stabilisator 1% fenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 168.04
PubChem CID 10997426
Formel vægt 168.04
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.