accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNOFFF

CAS RN 1261779-40-1

IUPAC Navn: 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Synonymer: 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol): 221.56
Molekylformel: C8H3ClF3NO
InChi Key: NTRGETPKMRGTRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=C(C#N)C(Cl)=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater