Få mere at vide
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478425 250 mg 250mg
15446187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33369.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1261779-40-1
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.56
MDL nummer MFCD18393805
InChI nøgle NTRGETPKMRGTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethoxy benzonitrile
PubChem CID 86277621
IUPAC navn 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
SMIL FC(F)(F)OC1=C(C#N)C(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Mængde 250 mg
Brydningsindeks 1.474
FN nummer UN3276
Formel vægt 221.56
Procent renhed 97%