CAS RN 1246820-76-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Aminophenol-13C6, TRC
CAS: 1246820-76-7 Molekylær formel: 13C6H7NO Molekylvægt (g/mol): 115.08 Synonym: p-Aminophenol-3C6,1-Amino-4-hydroxybenzene-3C6,4-Amino-1-hydroxybenzene-3C6,4-Hydroxy-1-aminobenzene-3C6,4-Hydroxyaniline-3C6,4-Hydroxybenzenamine-3C6,4-Hydroxyphenylamine-3C6,Activol-3C6,Azol-3C6,Benzofur P-3C6,Certinal-3C6,Citol-3C6,Fouramine P-3C6,Fourrine 84-3C6,NSC 1545-3C6,Paranol-3C6,Rodinal-3C6,Unal-3C6,p-Hydroxyaniline-3C6,p-Hydroxyphenylamine-3C6; IUPAC navn: 4-amino(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol SMIL: [13CH]1=[13CH][13C](=[13CH][13CH]=[13C]1N)O