Få mere at vide
4-Aminophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenol-13C6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 115.0729 |