accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH2

CAS RN 123-20-6

IUPAC Navn: ethenyl butanoate
Synonymer: vinyl butyrate
Molekylvægt (g/mol): 114.14
Molekylformel: C6H10O2
InChi Key: MEGHWIAOTJPCHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(=O)OC=C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater