Få mere at vide
Vinyl Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl Butyrate |
| CAS | 123-20-6 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Vinyl Butanoate, Vinyl Butyrate, Vinyl n-Butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(=O)OC=C |
| IUPAC navn | ethenyl butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |