missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vinyl Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl Butyrate |
| CAS | 123-20-6 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Vinyl Butanoate, Vinyl Butyrate, Vinyl n-Butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(=O)OC=C |
| IUPAC navn | ethenyl butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?