accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFNF

CAS RN 1214377-09-9

IUPAC Navn: 3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile
Synonymer: 3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 140.09
Molekylformel: C6H2F2N2
InChi Key: QZUIHNOMVCGTEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CN=CC(F)=C1C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater